주요 문서
607460
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH313CO215NH4
CAS Number:
Molecular Weight:
80.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
양식
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[15NH3].[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1+1,2+1;1+1
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-BQCHDQQLSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)