주요 문서
606529
Sigma-Aldrich
Butyl phenyl-13C6 ether
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6H5O(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
156.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
210.3 °C (lit.)
mp
-19 °C (lit.)
density
0.972 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
CCCCO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,10+1
InChI key
YFNONBGXNFCTMM-YMHOBSDZSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)