주요 문서
606200
Sigma-Aldrich
Acetylsalicyloyl chloride-α-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC8H7ClO3
Molecular Weight:
199.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
bp
107-110 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
45-49 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-6(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9(10)12/h2-5H,1H3/i9+1
InChI key
DSGKWFGEUBCEIE-QBZHADDCSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)