주요 문서
605913
Sigma-Aldrich
Tamoxifen-(N,N-dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
동의어(들):
trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-13C2-ethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C24H29NO
Molecular Weight:
373.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+2
SMILES string
CC\C(c1ccccc1)=C(\c2ccccc2)c3ccc(OCCN([13CH3])[13CH3])cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25+/i2+1,3+1
InChI key
NKANXQFJJICGDU-BXFRYJDKSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)