주요 문서
605689
Sigma-Aldrich
Myristic acid-13C14
99 atom % 13C, 99% (CP)
동의어(들):
Myristic acid-ul-13C, Tetradecanoic acid-13C14
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(13CH2)1213CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
242.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
양식
solid
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
질량 이동
M+14
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-FIJHWJEJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)