주요 문서
604542
Sigma-Aldrich
Dicyanodiamide-13C2
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2N13C(=NH)NH13CN
Molecular Weight:
86.07
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
질량 이동
M+2
SMILES string
N[13C](=N)N[13C]#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i1+1,2+1
InChI key
QGBSISYHAICWAH-ZDOIIHCHSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)