주요 문서
604313
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ketopentanoate-3,4,5-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH313CH213COCH2CO2C2H5
Molecular Weight:
147.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
질량 이동
M+3
SMILES string
CCOC(=O)C[13C](=O)[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1+1,3+1,6+1
InChI key
UDRCONFHWYGWFI-LVDXHWGDSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)