주요 문서
603147
Sigma-Aldrich
Water-18O
80 atom % 18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H218O
CAS Number:
Molecular Weight:
20.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
설명
Normalized with respect to hydrogen
동위원소 순도
80 atom % 18O
분자량
19.62 g/mol
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)