주요 문서
589977
Sigma-Aldrich
Thiosulfate, polymer-bound
macroporous, 16-50 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
동의어(들):
Benzyltrimethylammonium thiosulfate, polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
라벨링 범위
1.5 mmol/g loading
입자 크기
16-50 mesh
특징 및 장점
This resin has been reported to successfully quench Dess-Martin and Grieco-Dess-Martin periodinane reagents after oxidation step. Also can be used as a scavenger for allyl and benzyl halides.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Parlow, J.J. et al.
Tetrahedron, 55, 6785-6785 (1999)