주요 문서
588571
Sigma-Aldrich
Butyric-3,3,4,4,4-d5 acid sodium salt
98 atom % (D)
동의어(들):
Sodium butyrate-3,3,4,4,4-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CD2CH2COONa
Molecular Weight:
115.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % (D)
양식
solid
분자량
115.02 by atom % calculation
mp
250-253 °C (lit.)
질량 이동
M+5
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-ZBJDZAJPSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)