주요 문서
588407
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OBzl-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
L-Glutamic acid 13C5,15N, N-t-Boc, α-O-Benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO213C13CH213CH213CH(15NH-Boc)13CO2(Bzl)
Molecular Weight:
343.32
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
97% (CP)
형태
solid
기술
bio NMR: suitable
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
질량 이동
M+6
SMILES string
O[13C]([13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(OC(C)(C)C)=O)[13C](OCC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m0/s1/i9+1,10+1,13+1,14+1,15+1,18+1
InChI key
CVZUKWBYQQYBTF-BPKRSFCFSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)