주요 문서
588253
Sigma-Aldrich
Biuret-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
Imidodicarbonic-13C2 diamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2N(13CO)NH(13CO)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
105.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
solid
bp
185-190 °C (dec.)(lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
N[13C](=O)N[13C](N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i1+1,2+1
InChI key
OHJMTUPIZMNBFR-ZDOIIHCHSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)