주요 문서
586781
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-15N (Synechococcus sp.)
98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
재고 정보
not available in Japan
저장 온도
−20°C
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)