주요 문서
572381
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-yttria doped
nanopowder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CeO2
Molecular Weight:
172.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
형태
nanopowder
포함
15 mol % yttria as dopant
구성
Ce0.85Y0.15O2
입자 크기
<100 nm
SMILES string
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)