주요 문서
545198
Sigma-Aldrich
Cucurbit[5]uril hydrate
contains acid of crystalization
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H30N20O10 · xH2O · xKCl · xHCl
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
Quality Level
광학 활성
[α]20/D −24°, c = 1 in H2O
포함
acid of crystalization
solubility
aqueous acid: soluble
saline: soluble
sugar solution: soluble
SMILES string
O.Cl.[Cl-].[K+].O=C1N2CN3C4C5N(CN6C7C8N(CN9C%10C%11N(CN%12C%13C%14N(CN1C%15C2N%16CN4C(=O)N5CN7C(=O)N8CN%10C(=O)N%11CN%13C(=O)N%14CN%15C%16=O)C%12=O)C9=O)C6=O)C3=O
InChI
1S/C30H30N20O10.2ClH.K.H2O/c51-21-31-1-32-12-14-36(22(32)52)4-40-16-18-44(26(40)56)8-48-20-19-47(29(48)59)7-43-17-15-39(25(43)55)3-35(21)13-11(31)33-2-34(12)24(54)38(14)6-42(16)28(58)46(18)10-50(20)30(60)49(19)9-45(17)27(57)41(15)5-37(13)23(33)53;;;;/h11-20H,1-10H2;2*1H;;1H2/q;;;+1;/p-1/t11-,12+,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19-,20+;;;;
InChI key
VIWLZIOPOSWHFW-DVJLYPCZSA-M
애플리케이션
Host material for supramolecular chemistry.
특징 및 장점
Biologically inert; biocompatible
기타 정보
May contain ca.20% water. Contains acid of crystallization.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)