주요 문서
516317
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzaldehyde
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.542 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Anthracyclines and related substances. 3. Regiospecific total synthesis of 11-deoxydaunomycinone.
Kimball S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(6), 1561-1563 (1981)