주요 문서
513962
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamic acid-β,2,3,4,5,6-d6
98 atom % D
동의어(들):
3-Phenyl-d5-2-propenoic acid-3-d1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6D5CD=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
154.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[H]\C(=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
WBYWAXJHAXSJNI-UMENIHJVSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)