Key Documents
4P100D
Sigma-Aldrich
4-Point Probing Chip
4P100D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NC.13
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
설명
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
특징
point style 4 pt probe
포장
pkg of 16 diced devices
제조업체/상표
4P100D
die thickness
525 μm , silicon
전극 크기
10 nm , chrome