주요 문서
492450
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
DL-Mevalonic-1,2-13C2 lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C4H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
solid
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
질량 이동
M+5
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCO[13C](=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1,5+1
InChI key
JYVXNLLUYHCIIH-MQIHXRCWSA-N
애플리케이션
This product may be used as an analytical standard.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F
Flash Point (°C)
113 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)