주요 문서
491330
Sigma-Aldrich
Taurine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
동의어(들):
2-Amino-15N-ethanesulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215NCH2CH2SO3H
CAS Number:
Molecular Weight:
126.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+1
SMILES string
[15NH2]CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i3+1
InChI key
XOAAWQZATWQOTB-LBPDFUHNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)