주요 문서
489514
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
Triolein-carboxyls-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2CH2]2CH[O213C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3]
CAS Number:
Molecular Weight:
888.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
98% (CP)
bp
235-240 °C/18 mmHg
density
0.913 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i55+1,56+1,57+1
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-UBEHWWNBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)