주요 문서
482978
Sigma-Aldrich
Fullerene-C78
98%
동의어(들):
Carbon (C78 )
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C78
CAS Number:
Molecular Weight:
936.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
양식
solid
mp
>350 °C (lit.)
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)