Key Documents
47299
Sigma-Aldrich
5-(Fmoc-amino)-1-pentanol
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
9-Fluorenylmethyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H23NO3
Molecular Weight:
325.40
Beilstein:
3623714
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
mp
103-108 °C (dec.)
작용기
Fmoc
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H23NO3/c22-13-7-1-6-12-21-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19/h2-5,8-11,19,22H,1,6-7,12-14H2,(H,21,23)
InChI key
YNOWFUNORLDFTH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)