주요 문서
461431
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)succinamic acid
98%
동의어(들):
(S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)succinamidic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CH3)NHCOCH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
221.25
Beilstein:
3205511
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]24/D −111°, c = 2 in ethanol
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(15)16/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
WUEKFTPKHWMMIP-VIFPVBQESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)