주요 문서
459879
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-2-hydroxy-3-phenylpropionate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH(OH)CO2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
256.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
97%
분석
97%
광학 활성
[α]24/D −55°, c = 1.8 in methylene chloride
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
288 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m0/s1
InChI key
XFULYMQQCZRWQB-HNNXBMFYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)