주요 문서
456004
Sigma-Aldrich
Barium oxalate
99.999%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BaC2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
225.35
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.999%
mp
400 °C (dec.) (lit.)
density
2.66 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba++].[O-]C(=O)C([O-])=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)