About This Item
Linear Formula:
CD3CO2ND4
CAS Number:
Molecular Weight:
84.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
기술
NMR: suitable
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+7
SMILES string
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;/hD4
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable