주요 문서
432776
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamide-co-acrylic acid) potassium salt
cross-linked, 200-1000 μm particle size
동의어(들):
Acrylamide-potassium acrylate copolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
교차
cross-linked
Quality Level
구성
potassium, ~9%
입자 크기
200-1000 μm
pH
5.5-6.0
density
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)C=C.[K]OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2.K/c2*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5);/q;;+1/p-1
InChI key
HNXHILBJDFONSX-UHFFFAOYSA-M
특징 및 장점
Superabsorbent polymer. Rapid absorption of water. Material can undergo many wet/dry cycles.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)