주요 문서
422037
Sigma-Aldrich
DBE-3
동의어(들):
Dibasic ester mixture, Mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O2C(CH2)nCO2CH3 (n=3,4)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
설명
mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
양식
liquid
autoignition temp.
698 °F
expl. lim.
8 %
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
215-225 °C (lit.)
density
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4.C7H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3
InChI key
FSCIDASGDAWVED-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Invista
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
215.6 °F
Flash Point (°C)
102 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CDS014242-250MG4061828973156
422037-1L4061837812361
422037-1KG
422037-4L