About This Item
Linear Formula:
C6H10(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
Beilstein:
4780913
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
99%
광학 활성
[α]20/D −39°, c = 1.6 in H2O
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI key
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elena Parmigiani et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(19), 7388-7402 (2015-05-15)
Cerebellar GABAergic interneurons in mouse comprise multiple subsets of morphologically and neurochemically distinct phenotypes located at strategic nodes of cerebellar local circuits. These cells are produced by common progenitors deriving from the ventricular epithelium during embryogenesis and from the prospective
Chromatograms
suitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.