주요 문서
409952
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol vinyl ether, mixture of cis and trans
85%, technical grade
동의어(들):
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane monovinyl ether, 4-(Hydroxymethyl)cyclohexylmethyl vinyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHOCH2C6H10CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
technical grade
분석
85%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
262 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-8-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h2,9-11H,1,3-8H2
InChI key
INRGAWUQFOBNKL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)