주요 문서
40094
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxane
technical
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H32O4Si4
CAS Number:
Molecular Weight:
544.89
Beilstein:
2957579
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
설명
mixture of isomers cis and trans
Quality Level
grade
technical
반응 적합성
core: silicon
reagent type: catalyst
SMILES string
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C28H32O4Si4/c1-33(25-17-9-5-10-18-25)29-34(2,26-19-11-6-12-20-26)31-36(4,28-23-15-8-16-24-28)32-35(3,30-33)27-21-13-7-14-22-27/h5-24H,1-4H3
InChI key
IRVZFACCNZRHSJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for synthesis of ethylhydrosilicone fluids
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)