주요 문서
378100
Sigma-Aldrich
Boron carbide
powder, −200 mesh, 98%
동의어(들):
Carbon tetraboride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CB4
CAS Number:
Molecular Weight:
55.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
양식
powder
입자 크기
−200 mesh
density
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
InChI key
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)