주요 문서
370479
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2P(O)(OC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
126 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
phosphonate
SMILES string
CCOP(=O)(CC(C)=O)OCC
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-10-12(9,11-5-2)6-7(3)8/h4-6H2,1-3H3
InChI key
RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)