주요 문서
369772
Sigma-Aldrich
2,5-Oxazolidinedione
98%
동의어(들):
1,3-Oxazolidine-2,5-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H3NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
101.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
양식
solid
mp
120 °C (dec.) (lit.)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1CNC(=O)O1
InChI
1S/C3H3NO3/c5-2-1-4-3(6)7-2/h1H2,(H,4,6)
InChI key
ARAFEULRMHFMDE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)