주요 문서
366072
Sigma-Aldrich
β-D-Glucose-1-C-d pentaacetate
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16DH21O11
CAS Number:
Molecular Weight:
391.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +4.4°, c = 1 in chloroform
mp
131-134 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1/i16D
InChI key
LPTITAGPBXDDGR-YVHAHNBJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)