주요 문서
30681
Sigma-Aldrich
L-4-Hydroxyproline methyl ester hydrochloride
≥98.0% (GC)
동의어(들):
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, trans-4-Hydroxyproline methyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
181.62
Beilstein:
4716932
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)5-2-4(8)3-7-5;/h4-5,7-8H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5+;/m1./s1
InChI key
KLGSHNXEUZOKHH-JBUOLDKXSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)