주요 문서
305731
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylthio)saccharin
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8N2O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
336.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1SN2C(=O)c3ccccc3S2(=O)=O
InChI
1S/C13H8N2O5S2/c16-13-9-5-1-4-8-12(9)22(19,20)15(13)21-11-7-3-2-6-10(11)14(17)18/h1-8H
InChI key
XTEABMFZLAEEKX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)