주요 문서
299324
Sigma-Aldrich
Glycine-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215N13CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
77.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[15NH2][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,3+1
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-ZKDXJZICSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
299324-250MG4061826657454
299324-1G4061826297186