주요 문서
21057
Sigma-Aldrich
Calcium borohydride bis-tetrahydrofuran complex
≥98.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ca(BH4)2 · 2C4H8O
CAS Number:
Molecular Weight:
213.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0%
반응 적합성
reagent type: reductant
SMILES string
[BH4-].[BH4-].[Ca++].C1CCOC1.C2CCOC2
기타 정보
Ready-to-use, selective reducing agent; e.g. mild reduction of esters
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)