주요 문서
210323
Sigma-Aldrich
Acid Blue 80
Dye content 40 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H28N2Na2O8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
678.68
색상 지수 번호:
61585
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, 40%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
582 nm
627 nm (2nd)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1cc(C)c(c(C)c1Nc2ccc(Nc3c(C)cc(C)c(c3C)S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H30N2O8S2.2Na/c1-15-13-17(3)31(43(37,38)39)19(5)27(15)33-23-11-12-24(26-25(23)29(35)21-9-7-8-10-22(21)30(26)36)34-28-16(2)14-18(4)32(20(28)6)44(40,41)42;;/h7-14,33-34H,1-6H3,(H,37,38,39)(H,40,41,42);;/q;2*+1/p-2
InChI key
UHXQPQCJDDSMCB-UHFFFAOYSA-L
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)