주요 문서
208965
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroferrate(III)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na3FeF6
CAS Number:
Molecular Weight:
238.80
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식:
powder
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: iron
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].F[Fe-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Fe.3Na/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
InChI key
NXXJJPQQCLIRPD-UHFFFAOYSA-H
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)