주요 문서
201901
Sigma-Aldrich
Chrysophenine
Dye content 65 %
동의어(들):
Direct Yellow 12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H26N4Na2O8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
680.66
색상 지수 번호:
24895
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
양식
powder
구성
Dye content, 65%
λmax
389 nm
ε (흡광계수)
≥29000 at 389-401 nm in water at 0.02 g/L
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].CCOc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(\C=C\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(OCC)cc4)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C30H28N4O8S2.2Na/c1-3-41-27-15-11-23(12-16-27)31-33-25-9-7-21(29(19-25)43(35,36)37)5-6-22-8-10-26(20-30(22)44(38,39)40)34-32-24-13-17-28(18-14-24)42-4-2;;/h5-20H,3-4H2,1-2H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/b6-5+,33-31+,34-32+;;
InChI key
YQMJDPHTMKUEHG-RNVLWOMCSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Chiang Hsiu-Mei et al.
Journal of hazardous materials, 161(2-3), 1384-1390 (2008-06-10)
Sludge adsorbent (SA) and commercial activated carbon fibers (ACFC and ACFT) were applied to Orange II and Chrysophenine (CH) adsorption (BET surface area: ACFC>ACFT>SA). ACFT was primarily in the micropore range, while SA was approximately 500 A (macropore) and 80