Key Documents
192090
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-acetylbutyrate
98%
동의어(들):
4-Acetylbutyric acid ethyl ester, 5-Oxohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-oxohexanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO(CH2)3CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
158.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
InChI key
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
156.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
69 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)