양식
slab/chunk
refractive index
n20/D 1.5191
전이 온도
Tg −67 °C
Tm 36 °C
density
0.91 g/mL at 25 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Non-fugitive, reactive plasticizer, rheology modifier for lubricants, reactive binder.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves