주요 문서
181250
Sigma-Aldrich
Polyacenaphthylene
average Mw 5,000-10,000, powder
동의어(들):
Acenaphthylene polymer, Oligoacenaphthylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
powder
분자량
average Mw 5,000-10,000
전이 온도
Tg 214 °C
SMILES string
c21c3cccc2ccc1ccc3
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
InChI key
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)