주요 문서
15084
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-D-lysine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H27ClN2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
414.88
Beilstein:
5913148
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C19H27ClN2O6/c1-19(2,3)28-18(26)22-15(16(23)24)10-6-7-11-21-17(25)27-12-13-8-4-5-9-14(13)20/h4-5,8-9,15H,6-7,10-12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t15-/m1/s1
InChI key
ATUMDPHEFWGCJF-OAHLLOKOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)