Key Documents
15076
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OMe)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
247.25
Beilstein:
4810472
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
형태
solid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(15)11-6(8(13)14)5-7(12)16-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,15)(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChI key
WFPSMPYVXFVVFA-LURJTMIESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)