주요 문서
113409
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
95%
동의어(들):
6-Nitro-m-toluic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
Beilstein:
1959031
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
95%
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
134-136 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
nitro
SMILES string
Cc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-7(9(12)13)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
5-Methyl-2-nitrobenzoic acid is used in the preparation of methyl-N-(5-methyl-2-nitrophenyl) carbamate.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
New preparation of benzo-2, 1, 3-oxadiazoles (benzofurazans).
Prokipcak JM and Forte PA.
Canadian Journal of Chemistry, 48(19), 3059-3063 (1970)