향상된 TEER 접근법
Millicell® ERS 3.0 Digital Voltohmmeter
향상된 TEER 접근법 알아보기
Millicell® ERS 3.0은 직관적이고 사용자 친화적인 향상된 기능으로 데이터 캡처를 간소화합니다. 자립형 웰 내 프로브를 사용하여 보다 안정적인 측정을 달성하세요. 실시간 계측기 내 전압 또는 저항 데이터 기록을 통해 결과를 추적하세요.
클라우드 기반 애플리케이션을 사용하여 웰 전반에 걸쳐 실험 간 분석을 간소화하십시오. 낮은 노이즈, 더 높은 분해능, 높은 정확도로 일관된 판독값을 얻습니다. Millicell® ERS 3.0으로 상피 전기 저항 실험을 최적화하세요.
새로운 TEER 경험
Millicell® ERS 3.0은 간소화된 데이터 캡처 및 향상된 분석을 위한 기능을 제공합니다.
- 직관적인 터치스크린 디스플레이
- 인체공학적인 스탠딩 웰 내 프로브
- 기기 내 데이터 로깅 및 배경 제거
- 결과를 이더넷 또는 USB 드라이브를 통해 내보내거나 클라우드로 업로드하는 옵션
- 벤치나 후드에서 사용할 수 있는 유선 전원 또는 배터리 팩 전원
- 96웰용 액세서리 프로브를 사용하여 6웰, 12웰 및 24웰 형식과 호환되는 조정 가능한 전극
- 배지 온도를 측정하고 기록하는 내장 센서
- 편리한 다운스트림 분석 및 데이터 아카이빙을 위한 추가 클라우드 기반 애플리케이션
- 0~100kΩ의 저항 범위, 1Ω 분해능
TEER 측정 성능을 향상하세요
Millicell® ERS-2를 사용하고 계십니까? 지금이 기기를 업그레이드할 적절한 시기일 수 있습니다. 당사의 Millicell® ERS 기기 업그레이드 프로그램에 대해 자세히 알아보십시오.
워크플로를 최적화하세요.
세포 모니터링
Millicell® DCI Digital Cell Imager를 사용하면 컨플루언시(Confluency), 세포 수, 형태 등 일반적인 세포 배양 매개변수를 빠르고 객관적으로 용기 내에서 측정할 수 있습니다.
TEER 데이터 수집
빠르고 안정적인 TEER 데이터를 얻으려면 Millicell® ERS 3.0으로 교체해보세요. 어디서나 클라우드를 통해 실험 데이터를 분석하세요. 당사의 Connected Lab Instruments는 더 나은 분석을 위해 세포 상태, 단층 구조 및 장벽 형성에 대한 보다 전체적인 관점을 위한 연결성을 지원합니다.
결과 분석
어디서든 Millicell® Cloud를 통해 실험 데이터를 분석하십시오.
관련 기술 자료
- Millicell®셀 컬쳐 인서트 및 플레이트
Millicell® 세포 배양 삽입물 및 플레이트, 챔버 슬라이드 및 다층 세포 배양 플라스크는 효율적인 세포 배양, in vivo 유사 세포 성장 및 생물학적으로 관련된 결과를 얻기 위해 설계되었습니다. 배양 애플리케이션을 위한 걸이형 또는 직립형 삽입물을 선택하십시오.